Läs mer
Metyl 4-acetylbenzoat, TRC
Produktkod. 30470154
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470154 1 g
30467264 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30470154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2940201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Acetylbenzoate
CAS 3609-53-8
Molekylformel C10H10O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxyacetophenone, Methyl 4-Acetylbenzoate, Methyl p-Acetylbenzoate, NSC 49140, p-(Methoxycarbonyl)acetophenone, 4-Acetyl Benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn Metyl 4-acetylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 178.18
Formel vikt 178.063