Läs mer
Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10562071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10562071 1 g Glasflaska 1g
10330744 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10562071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292780010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 159660-85-2
Molekylformel C14H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 246.31
MDL-nummer MFCD00216930
InChI-nyckel HLKWMBMESNOAMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, 1-benzyl-4-amino-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate #, methyl 4-amino-1-benzyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid, 4-amino-1,2,5,6-tetrahydro-1-phenylmethyl-, methyl ester, 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, pyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-4-amino-1-benzyl-, methyl ester
PubChem CID 563385
IUPAC-namn methyl 4-amino-1-benzyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(CCN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Smältpunkt 87.0°C to 89.0°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.