Läs mer
metyl-4-amino-1-metyl-1H-pyrrol-2-karboxylathydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10249412
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249412 1 g 1g
10635155 5 g 5g
10487174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10249412 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00998DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 180258-45-1
Molekylformel C7H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.63
MDL-nummer MFCD01318761
InChI-nyckel HEOKCJUUKIPIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester hcl, 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, h-nh 4-mepyl-2-ome hcl, methyl 4-amino-1-methyl-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate, hcl, n-methyl-2-carbomethoxy-4-aminopyrrole hydrochloride, 3-amino-1-methyl-5-methyloxycarbonylpyrrol hydrochloride
PubChem CID 2794656
LEDER Cl.COC(=O)C1=CC(N)=CN1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn metyl-4-amino-l-metylpyrrol-2-karboxylat;hydroklorid
Formel vikt 190.63
Procent renhet 95%