Läs mer
Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| CAS | 715-37-7 |
| Molekylformel | C8H5NO2F4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F4NO2/c1-15-8(14)2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h13H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(F)c(F)c(N)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | methyl 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.12 |
| Formel vikt | 223.0256 |