Läs mer
Metyl 4-amino-2-hydroxybenzoat, Mikromol™
Produktkod. 30050052
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050052 100 mg
30050957 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050052 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0073.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 4-amino-2-hydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
CAS 4136-97-4
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(N)cc1O
IUPAC-namn Metyl 4-amino-2-hydroxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 167,0582 g/mol