Läs mer
Methyl 4-Amino-2-methoxy-5-thiocyanobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-amino-2-methoxy-5-thiocyanobenzoate |
| CAS | 59168-56-8 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O3 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3S/c1-14-8-4-7(12)9(16-5-11)3-6(8)10(13)15-2/h3-4H,12H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(SC#N)c(N)cc1OC |
| IUPAC-namn | methyl 4-amino-2-methoxy-5-thiocyanatobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.26 |
| Formel vikt | 238.0412 |