Läs mer
Metyl-4-amino-2-metoxibensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430773
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430773 5 g 5g
11420773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13239.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27492-84-8 | Molekylformel: C9H11NO3 | Molekylvikt: 181,19 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27492-84-8
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00017202
InChI-nyckel YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate, 4-amino-o-anisic acid methyl ester, methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, ethylbenzyl dimethyltetradecylammonium chloride, pubchem4712
PubChem CID 168705
IUPAC-namn metyl-4-amino-2-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
Smältpunkt 154 °C till 157 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.