Läs mer
Metyl 4-amino-2-metoxibenzoat, TRC
Produktkod. 30470366
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30470366 5 g
1 options
Produktkod. 30470366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2868605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzoate','(4-amino-2-methoxy)
CAS 27492-84-8
Molekylformel C9 H11 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid','4-amino-2-methoxy-','methyl ester, o-Anisic acid','4-amino-','methyl ester (8CI), 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, AMG 2520765, Methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate, Methyl p-amino-o-methoxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
IUPAC-namn Metyl 4-amino-2-metoxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Formel vikt 181.0739