missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate |
| CAS | 350601-39-7 |
| Molekylformel | C7H6Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester, Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2N2O2/c1-13-7(12)6-5(9)3(10)2-4(8)11-6/h2H,1H3,(H2,10,11) |
| LEDER | COC(=O)c1nc(Cl)cc(N)c1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.04 |
| Formel vikt | 219.9806 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?