Läs mer
Metyl-4-amino-3-brombensoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431449
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431449 1 g 1g
15441449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64303.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106896-49-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106896-49-5
Molekylformel C8H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 230.06
MDL-nummer MFCD01861385
InChI-nyckel AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl4-amino-3-bromobenzoate, 2-bromo-4-methoxycarbonylaniline, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-, methyl ester, 4-amino-3-bromobenzoic acid methyl ester, acmc-2098mp, methyl-4-amino-3-bromobenzoate, methyl 4-amino-3-bromo-benzoate, timtec-bb sbb012847, 2-bromo-4-methoxycarbonyl aniline
PubChem CID 1515280
IUPAC-namn metyl-4-amino-3-brombensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
Smältpunkt 105°C to 109°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4905039
Formel vikt 230.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.