Läs mer
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10195353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10195353 1 g Glasflaska 1g
10359030 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10195353 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326390010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84228-44-4
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.61
MDL-nummer MFCD01320686
InChI-nyckel WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
PubChem CID 1515284
IUPAC-namn metyl-4-amino-3-klorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Namnnotering 97%
Smältpunkt 106°C to 110°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2C6H3(Cl)COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.