Läs mer
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate |
| CAS | 84228-44-4 |
| Molekylformel | C8H8ClNO2 |
| MDL-nummer | MFCD01320686 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | COC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.61 |
| Procent renhet | 98% |