Läs mer
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate, 98%
Produktkod. 11367545
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367545 2 g 2g
11377545 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05687.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63435-16-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Metyl-4-amino-3-hydroxibensoat används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 4-amino-3-hydroxibensoat används som ett viktigt
råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Noter
Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, Starka syror och baser. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63435-16-5
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD00017093
InChI-nyckel OCZXDVNSNDITBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-amino-3-hydroxy-benzoate, methyl 4-amino-3-hydroxybenzenecarboxylate, methyl4-amino-3-hydroxybenzoate, pubchem3149, acmc-1b7ml, 2-amino-5-methoxycarbonylphenol, methyl3-hydroxy-4-aminobenzoate, 2-hydroxy 4-carbomethoxy aniline
PubChem CID 7020619
IUPAC-namn metyl-4-amino-3-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Smältpunkt 118°C to 122°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 608716
Formel vikt 167.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.