Läs mer
Metyl 4-amino-3-metylbenzoat, 98 %
Produktkod. 15477618
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477618 100 g 100g
15467618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61117.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 18595-14-7 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18595-14-7
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00102230
InChI-nyckel ZHIPSMIKSRYZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-toluic acid methyl ester, methyl 3-methyl-4-aminobenzoate, methyl-4-amino-3-methyl-benzoate, methyl 4-amino-3-methyl-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-methyl-, methyl ester, 4-amino-m-toluic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-methylbenzenecarboxylate, zlchem 944, methyl 4-amino-m-toluate
PubChem CID 2736799
IUPAC-namn metyl-4-amino-3-metylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
Smältpunkt 116 °C till 120 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.