Läs mer
Metyl 4-amino-3-metylbenzoat, TRC
Produktkod. 30482235
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30482235 100 g
1 options
Produktkod. 30482235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM266140100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
CAS 18595-14-7
Molekylformel C9H11NO2
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Amino-3-methyl-benzoic Acid Methyl Ester, 4-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)amine, 4-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-aminobenzoate, Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(N)c(C)c1
IUPAC-namn Metyl 4-amino-3-metylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.079