Läs mer
Metyl 4-amino-3-nitrobenzoat, 97 %
Produktkod. 15437287
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437287 1 g 1g
15447287 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34348.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3987-92-6 | C8H8N2O4 | 196,162 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3987-92-6
Molekylformel C8H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 196.162
MDL-nummer MFCD00017562
InChI-nyckel HNTLUEZVPLRQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-3-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-nitro-, methyl ester, 4-amino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-2-nitroaniline, 4-amino-3-nitromethylbenzoate, methyl 3-nitro-4-aminobenzoate, 2-amino-5-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-nitro-4-aminobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-nitrobenzoicacidmethylester, acmc-209j8j
PubChem CID 3941008
IUPAC-namn metyl-4-amino-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 188 °C till 191 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.