Läs mer
Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-13-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 215.035 |