Läs mer
Methyl 4-aminobenzoate, 98%
Produktkod. 11419233
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419233 25 g 25g
11429233 100 g 100g
11439233 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11715.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Metyl-4-aminobensoat används i syntesen av guanidinalkaloider, (± )-martinelline och (± )-martinellsyra genom en protisk syrakatalyserad hetero Diels-Alder-kopplingsreaktion med N-Cbz 2-pyrrolin. Det används också i organisk syntes och fungerar som en färgämnesmellanprodukt. Vidare används den för att framställa 4-(2-metyl-4-oxo-4H-kinazolin-3-yl)-bensoesyrametylester genom att reagera med 2-acetylamino-bensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 4-aminobensoat används vid syntes av guanidinalkaloider, (
± )-martinelline och (± )-martinellsyra genom en protisk syrakatalyserad hetero Diels-Alder-kopplingsreaktion med N-Cbz 2-pyrrolin. Det används också i organisk syntes och fungerar som en färgämnesmellanprodukt. Vidare används den för att framställa 4-(2-metyl-4-oxo-4H-kinazolin-3-yl)-bensoesyrametylester genom att reagera med 2-acetylamino-bensoesyra.
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-45-4
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00007891
InChI-nyckel LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
PubChem CID 12082
IUPAC-namn metyl-4-aminobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-aminobenzoate
Smältpunkt 110°C to 114°C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 25 g
Beilstein 775913
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.