Läs mer
Metyl 4-aminobenzoat, Mikromol™
Product Code. 17992196
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
17992196 25 mg
1 options
Product Code. 17992196 Supplier Mikromol Supplier No. MM1255.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 4-aminobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Aminobenzoate
CAS 619-45-4
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4-Aminobenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Methyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline, Benzocaine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-aminobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 151,0633 g/mol