Läs mer
Metyl-4-aminobutyrathydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11995391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11995391 100 g Glasflaska 100g
11975391 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11995391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442911000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13031-60-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13031-60-2
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00043270
InChI-nyckel WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminobutanoate hydrochloride, methyl 4-aminobutyrate hydrochloride, methyl 4-aminobutanoate hcl, methyl 4-aminobutyrate hcl, h-gamma-abu-ome.hcl, 4-aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid methyl ester, hydrochloride, 4-amino-n-butyric acid methyl ester hydrochloride, butanoic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, 4-amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2756383
IUPAC-namn metyl-4-aminobutanoat;hydroklorid
LEDER [Cl-].COC(=O)CCC[NH3+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Smältpunkt 118°C to 119°C
Analysprocentintervall 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 153.61
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.