Läs mer
Metyl 4-aminonikotinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423287 5 g 5g
15413287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25324.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 16135-36-7 | Molekylformel: C7H8N2O2 | Molekylvikt: 152,15 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16135-36-7
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00955996
InChI-nyckel OCARFFAPQGYGBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminonicotinate, 4-aminonicotinic acid methyl ester, 4-amino-nicotinic acid methyl ester, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, nicotinic acid, 4-amino-, methyl ester, 4-aminonicotinicacidmethylester, methyl-4-aminonicotinate, ksc493a3l, tpc-py097
PubChem CID 592353
IUPAC-namn metyl-4-aminopyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-aminonicotinate
Smältpunkt 172 °C till 174 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.