Läs mer
Metyl 4-aminosalicylat, TRC
Produktkod. 30478620
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30478620 500 mg
1 options
Produktkod. 30478620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM328665500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
CAS 4136-97-4
Molekylformel C8 H9 N O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(N)cc1O
IUPAC-namn Metyl 4-amino-2-hydroxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582