Läs mer
Metyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-metyl-3-O-benzyl-Alfa-D-glucopyranosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-a-D-glucopy |
| CAS | 861819-28-5 |
| Molekylformel | C15 H21 N3 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O4/c1-10-12(17-18-16)13(14(19-2)15(20-3)22-10)21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-15H,9H2,1-3H3/t10-,12-,13+,14-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1OC |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5R,6R)-5-azido-2,3-dimetoxi-6-metyl-4-fenylmetoxyoxan |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.34 |
| Formel vikt | 307.1532 |