Läs mer
Metyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-metyl-3-O-benzyl-Alfa-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30471648
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30471648 25 mg
1 options
Produktkod. 30471648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28874525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-a-D-glucopy
CAS 861819-28-5
Molekylformel C15 H21 N3 O4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O4/c1-10-12(17-18-16)13(14(19-2)15(20-3)22-10)21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-15H,9H2,1-3H3/t10-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
LEDER CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1OC
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-5-azido-2,3-dimetoxi-6-metyl-4-fenylmetoxyoxan
Molekylvikt (g/mol) 307.34
Formel vikt 307.1532