Läs mer
Methyl 4-Azidotetrafluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Azidotetrafluorobenzoate |
| CAS | 122590-75-4 |
| Molekylformel | C8 H3 F4 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F4N3O2/c1-17-8(16)2-3(9)5(11)7(14-15-13)6(12)4(2)10/h1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| IUPAC-namn | methyl 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.12 |
| Formel vikt | 249.0161 |