Läs mer
Metyl 4-[beta-(5-metylpyrazin-2-karboxamido)etyl] bensen Sulfonamid Karbamat, TRC
Produktkod. 30179876
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179876 500 mg
30180381 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179876 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM322900500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33288-74-3
Molekylformel C16 H18 N4 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 378.4
Synonym Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamate, Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(5-methylpyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, [[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (8CI), N-[4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]methylurethane
IUPAC-namn metyl N-[4-[2-[(5-metylpyrazin-2-karbonyl)amino]etyl]fenyl]sulfonylkarbamat
LEDER COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22)
Formel vikt 378.0998