Läs mer
Metyl (+)-4-Boc-piperazin-2-karboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397509
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397509 1 g 1g
11307519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27886.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129799-08-2 | C11H21N2O4 | 245.30 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129799-08-2
Molekylformel C11H21N2O4
Molekylvikt (g/mol) 245.30
MDL-nummer MFCD01632465,MFCD04115325,MFCD04115326
InChI-nyckel QUKAHFCVKNRRBU-QMMMGPOBSA-O
Synonym methyl 4-boc-piperazine-2-carboxylate, 1-tert-butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate, n-4-boc-2-piperazinecarboxylic acid methyl ester, 1-n-boc-piperazine-3-carboxylic acid methyl ester, 4n-boc-piperazine-2-carboxylic acid methyl ester, piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, 1,3-piperazinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-methyl ester, 1-n-boc-piperazine-3-carboxylic acid methyl ester; piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, tert-butyl 3-methoxycarbonyl piperazinecarboxylate, pubchem18338
PubChem CID 2756819
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-3-O-metylpiperazin-1,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)[C@@H]1CN(CC[NH2+]1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 244.29
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.