Läs mer
Metyl-4-brom-2-fluorfenylacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498998
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498998 250 mg 250mg
15478998 1 g 1g
15488998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62482.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193290-19-6 | C9H8BrFO2 | 247.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193290-19-6
Molekylformel C9H8BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 247.06
MDL-nummer MFCD20483545
InChI-nyckel QBGQCRUYARHQGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-4-bromo-2-fluoro-phenyl acetate, 4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 4-bromo-2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-2-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 53429406
IUPAC-namn metyl-2-(4-brom-2-fluorfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=C(F)C=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.