Läs mer
Methyl 4-Bromo-3,5-dimethylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Bromo-3,5-dimethylbenzoate |
| CAS | 432022-88-3 |
| Molekylformel | C10 H11 Br O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-6-4-8(10(12)13-3)5-7(2)9(6)11/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(C)c(Br)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-bromo-3,5-dimethylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.097 |
| Formel vikt | 241.994 |