Läs mer
Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%
Produktkod. 11449726
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449726 2.5 g 2.5g
11459726 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20249.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95201-93-7 | C6H5BrO3S | 237.067 g/mol
Syntesen av tienopyranonställningen började med alkyleringen av metyl-4-brom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat med N-acetylmorfolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Syntesen av tienopyranonställningen började med alkylering av metyl-4-brom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat med N-acetylmorfolin.
Löslighet Svårlöslig i vatten 0,95 g/L vid 25 C.
°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95201-93-7
Molekylformel C6H5BrO3S
Molekylvikt (g/mol) 237.067
MDL-nummer MFCD00052081
InChI-nyckel UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-3-hydroxy-, methyl ester, acmc-20akgk, maybridge1_004012, methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-hydroxy-4-bromo-2-thiophenecarboxylate, methyl-4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4-bromo-3-oxo-2-thienylidene-methoxy-methanolate, 4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylicacid,4-bromo-3-hydroxy-,methyl ester
PubChem CID 2777611
IUPAC-namn metyl-4-brom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C(=CS1)Br)O
Specifica
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 79°C to 80°C
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C.
Formel vikt 237.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.