Läs mer
Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%
Produktkod. p-7024969
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 11449726
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20249.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95201-93-7 | C6H5BrO3S | 237.067 g/mol
Syntesen av tienopyranonställningen började med alkyleringen av metyl-4-brom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat med N-acetylmorfolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Syntesen av tienopyranonställningen började med alkylering av metyl-4-brom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat med N-acetylmorfolin.
Löslighet Svårlöslig i vatten 0,95 g/L vid 25 C.
°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95201-93-7
Molekylformel C6H5BrO3S
Molekylvikt (g/mol) 237.067
MDL-nummer MFCD00052081
InChI-nyckel UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-3-hydroxy-, methyl ester, acmc-20akgk, maybridge1_004012, methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-hydroxy-4-bromo-2-thiophenecarboxylate, methyl-4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4-bromo-3-oxo-2-thienylidene-methoxy-methanolate, 4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylicacid,4-bromo-3-hydroxy-,methyl ester
PubChem CID 2777611
IUPAC-namn metyl-4-brom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C(=CS1)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 79°C to 80°C
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C.
Formel vikt 237.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.