Läs mer
Metyl 4-bromobenzoat, 98+%
Produktkod. 11412927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412927 5 g 5g
11422927 25 g 25g
11432927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15517.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Metyl-4-brombensoat används som utgångsmaterial vid syntesen av 5-substituerad furo[2,3-d]pyrimidin med tre kolbryggor och 6-substituerad pyrrolo[2,3-d]pyrimidin och metyl-4-tri-n-butylstannylbensoat. Det används också för att stimulera mikrobiell avklorering av polyklorerade bifenyler. Vidare används det vid framställning av stabilt radiojoderande reagens för att märka monoklonala antikroppar för strålbehandling av cancer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-42-1
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00013531
InChI-nyckel CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
PubChem CID 12081
IUPAC-namn metyl-4-brombensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromobenzoate
Smältpunkt 77°C to 81°C
Densitet 1.69
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045132
Merck Index 14,1408
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.