Läs mer
Metyl 4-bromobenzoat, 99 %
Produktkod. 10720102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10720102 25 g Glasflaska 25g
10716573 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10720102 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414070250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
Add to basket
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-42-1
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00013531
InChI-nyckel CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
PubChem CID 12081
IUPAC-namn metyl-4-brombensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromobenzoate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 78.0°C to 81.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CO2CH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 4-bromobenzoate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.