Läs mer
Methyl 4-bromobutyrate, 98+%
Produktkod. 10252522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10252522 10 g Glasflaska 10g
10500922 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10252522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365830100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4897-84-1
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00041482
InChI-nyckel QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
IUPAC-namn metyl-4-bromobutanoat
LEDER COC(=O)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromobutyrate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4340g/mL, 1.434
Kokpunkt 186.0°C to 187.0°C
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589nm)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 181.03
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-bromobutyrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.