Läs mer
Metyl 4-bromocrotonate, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477417
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477417 250 g 250g
11457417 10 g 10g
11467417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15582.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1117-71-1 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Det är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det användes i syntesen av irreversibla hämmare av EGFR och HER-2 tyrosinkinaser med förbättrade antitumöraktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det användes i syntesen av irreversibla hämmare av EGFR och HER-2 tyrosinkinaser med förbättrade antitumöraktiviteter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1117-71-1
Molekylformel C5H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 179.01
MDL-nummer MFCD00000246,MFCD09998308
InChI-nyckel RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Synonym methyl 4-bromocrotonate, e-methyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid methyl ester, methyl gamma-bromocrotonate, methyl bromocrotonate, methyl 4-bromo-2-butenoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl 4-bromobut-2-enoate, methyl 2e-4-bromobut-2-enoate, crotonic acid, 4-bromo-, methyl ester
PubChem CID 5369175
IUPAC-namn metyl (E)-4-bromobut-2-enoat
LEDER COC(=O)\C=C\CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromocrotonate
Densitet 1.524
Kokpunkt 83°C to 85°C (13 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Linjär formel BrCH2CH=CHCO2CH3
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1745755
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 179.01
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.