Läs mer
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, 97%, Maybridge™
Produktkod. 10275374
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275374 25 g Amber Glass Bottle 25g
1 options
Produktkod. 10275374 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03798EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2417-72-3
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00032453
InChI-nyckel NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 256687
IUPAC-namn methyl 4-(bromomethyl)benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel BrCH2C6H4CO2CH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%