Läs mer
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, 98%
Produktkod. 11464280
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464280 100 g 100g
11444280 5 g 5g
11454280 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464280 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10557.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2417-72-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Metyl-4-(brommetyl)bensoat används vid framställning av potentiella anti-HIV-medel. Det används också som en katalysator för omarrangemang av bensyltiotiazolinderivat i preparatet aldosreduktashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 4-(brommetyl)bensoat används vid framställning av potentiella anti-HIV-medel. Det används också som en katalysator för omarrangemang av bensyltiotiazolinderivat i preparatet aldosreduktashämmare.
Löslighet Låglöslig
i vatten, mycket löslig i etanol och eter, ej löslig i halogenerade organiska lösningsmedel
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Luftkänslig. Hantera och förvara under inert gas. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2417-72-3
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00032453
InChI-nyckel NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256687
IUPAC-namn metyl-4-(brommetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4- (bromomethyl)benzoate
Smältpunkt 53°C to 58°C
Kokpunkt 130°C to 135°C (2 mmHg)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 1867272
Synonym methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
Löslighetsinformation Lowly soluble in water,highly soluble in ethanol and ether,not soluble in halogenated organic solvents
Formel vikt 229.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.