missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 17973916
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973916 25 mg
17954186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17973916 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0939.100025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
CAS 114772-38-2
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H13 Br O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2
IUPAC-namn methyl 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 305.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 304.0099 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.