missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4-Bromophenylacetate, TRC

Produktkod. 30473913
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30473913 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2943101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Methyl 4-Bromophenylacetate
CAS 41841-16-1
Molekylformel C9 H9 Br O2
Kvantitet 1 g
Synonym Benzeneacetic acid, 4-bromo-, methyl ester, Acetic acid, (p-bromophenyl)-, methyl ester (7CI), 2-(4-Bromophenyl)acetic acid methyl ester, 4-Bromophenylacetic acid methyl ester, Methyl (4-bromophenyl)acetate, Methyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Methyl 4-bromobenzeneacetate, NSC 245163
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn methyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 229.07
Formel vikt 227.9786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.