Läs mer
Metyl 4-bromopyridin-2-karboxylat, 97+%
Beskrivning
Den finner sin tillämpning som en användbar syntetisk mellanprodukt och i den okomplicerade och effektiva syntesen av 3-bensyloxi-4-brompikolinatester och 3-bensyloxi-5-brompicolinatester, vanliga byggstenar för läkemedel och agrokemikalier. Det används vid syntes av biarylmannosid FimH-hämmare för användning vid behandling av urinvägsinfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den finner sin tillämpning som en användbar syntetisk mellanprodukt och i den okomplicerade och effektiva syntesen av 3-bensyloxi-4-brompikolinatester och 3-bensyloxi-5-brompicolinatester, vanliga byggstenar för läkemedel och agrokemikalier. Det används vid syntes av biarylmannosid FimH-hämmare för användning vid behandling av urinvägsinfektioner.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate |
| Smältpunkt | 54 °C till 56 °C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 473047 |
| Synonym | methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 216.03 |
| Procent renhet | ≥97% |
| Fysisk form | Fast |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.