Läs mer
Metyl 4-bromopyridin-2-karboxylat, 97+%
Produktkod. p-7055684
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471479 1 g 1g
15481479 5 g 5g
15491479 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64327.03
CAS: 29681-42-3 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Den finner sin tillämpning som en användbar syntetisk mellanprodukt och i den okomplicerade och effektiva syntesen av 3-bensyloxi-4-brompikolinatester och 3-bensyloxi-5-brompicolinatester, vanliga byggstenar för läkemedel och agrokemikalier. Det används vid syntes av biarylmannosid FimH-hämmare för användning vid behandling av urinvägsinfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning som en användbar syntetisk mellanprodukt och i den okomplicerade och effektiva syntesen av 3-bensyloxi-4-brompikolinatester och 3-bensyloxi-5-brompicolinatester, vanliga byggstenar för läkemedel och agrokemikalier. Det används vid syntes av biarylmannosid FimH-hämmare för användning vid behandling av urinvägsinfektioner.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29681-42-3
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD07374897
InChI-nyckel JZFLATQBIPILFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12828947
IUPAC-namn metyl-4-brompyridin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC=CC(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
Smältpunkt 54 °C till 56 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 473047
Synonym methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 216.03
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.