Läs mer
Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436807 5 g 5g
15426807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33918.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934-05-4
Molekylformel C6H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 204.023
MDL-nummer MFCD00832855
InChI-nyckel ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-2-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, 4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate, 4-bromopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, pubchem13045, acmc-209rlm, ksc497g1p, 4-bromo-2-methoxycarbonylpyrrole
PubChem CID 2763594
IUPAC-namn metyl-4-brom-lH-pyrrol-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CN1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
Smältpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.