missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-(Butylamino)benzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 4-(Butylamino)benzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(Butylamino)benzoate |
| CAS | 71839-12-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-(Butylamino)benzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H17 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tetracaine Hydrochloride Imp. C (EP), Tetracaine Imp. C (EP), Tetracaine USP Related Compound C, Tetracaine USP RC C, Methyl 4-(Butylamino)benzoate, Tetracaine Related Compound C, Tetracaine Hydrochloride Impurity C, Tetracaine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 4-(butylamino)benzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?