Läs mer
Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate |
| CAS | 301533-59-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-methyl-4-[(1-oxobutyl)amino]-, methyl ester, 3-Methyl-4-butyrylaminobenzoic acid methyl ester, 4-Butyrylamino-3-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-5-12(15)14-11-7-6-10(8-9(11)2)13(16)17-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCCC(=O)Nc1ccc(cc1C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 4-(butanoylamino)-3-methylbenzoate |
| Visa mer |