Läs mer
Metyl 4-klor-3-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 11391897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391897 25 g 25g
11381897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07407.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 14719-83-6 | C8H6ClNO4 | 215,59 g/mol
Metyl-4-klor-3-nitrobensoat, används som utgångsmaterial för framställning av metylbensoaterna
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl-4-klor-3-nitrobensoat, används som
utgångsmaterial för framställning av metylbensoaterna.
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14719-83-6
Molekylformel C8H6ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 215.59
MDL-nummer MFCD00016989
InChI-nyckel XRTKWPWDSUNLHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloro-3-nitrobenzate, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209cya, methyl-3-nitro-4-chlorobenzoate, methyl 3-nitro-4-chlorobenzoate, xrtkwpwdsunlhs-uhfffaoysa, methyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, methyl4-chloro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 735797
IUPAC-namn metyl-4-klor-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 78 °C till 82 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1643729
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 215.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.