Läs mer
Methyl-4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| CAS | 205448-66-4 |
| Molekylformel | C12H10ClNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11-6-10-7(9(13)3-4-14-10)5-8(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc2c(Cl)ccnc2cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.67 |
| Formel vikt | 251.0349 |