Läs mer
Methyl 4-chloroacetoacetate, 97+%
Produktkod. p-7055980
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15472019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64709.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32807-28-6
Molekylformel C5H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 150.56
MDL-nummer MFCD00000938
InChI-nyckel HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC-namn metyl-4-klor-3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-chloroacetoacetate
Färg Färglös
Densitet 1.305 g/mL
Kokpunkt 85°C (4 mmHg)
Flampunkt 102°C (216°F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1759939
Formel vikt 150.56
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-chloroacetoacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methyl 4-chloroacetoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.