Läs mer
Methyl 4-chloroacetoacetate, 97%
Produktkod. 10236910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10236910 25 mL 25ml
10297543 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10236910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32807-28-6
Molekylformel C5H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 150.56
MDL-nummer MFCD00000938
InChI-nyckel HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC-namn metyl-4-klor-3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-chloroacetoacetate
Smältpunkt 14.0°C to 16.0°C
Färg Orange-gul till gul
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Kokpunkt 212.0°C to 213.0°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2C(O)CH2COOCH3
Brytningsindex 1.4560 to 1.4580
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: 71g/L (20 c)
Formel vikt 150.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.