Läs mer
Methyl 4-Chloroacetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Chloroacetoacetate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 150.0084 |