Läs mer
Metyl 4-kloracetoacetat, TRC
Produktkod. 30484258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484258 5 g
30468947 10 g
30477547 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30484258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2945555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32807-28-6
Molekylformel C5H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 150.56
Synonym 4-Chloro-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 4-Chloroacetoacetic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric Acid Methyl Ester, Methyl (Chloroacetyl)acetate, Methyl 3-Oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-Chloro-3-oxobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, Methyl gamma-Chloroacetoacetate, Methyl ω-Chloroacetoacetate
IUPAC-namn Metyl 4-kloro-3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Chloroacetoacetate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Formel vikt 150.0084